Learn More
BICASA Untertischschrank für Kompatto Arbeitsstation, zertifiziert
Artikelnummer. 17447363 Alle ansehen BICASA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Schubfächer:
3
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Schubfächer Packungsgröße
17447363 3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17447363 Lieferant BICASA Lieferanten-Nr. KDRAW
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Untertischschrank für Kompatto Arbeitsstation besteht aus feuerhemmender Spanplatte und ist mit 3 sanft schließenden Schubladen mit zentralem Schloss ausgestattet.
  • Für die Arbeitsstation der Kompatto Serie
  • Wird unter die Arbeitsplatte gehängt
  • Schubfächer: Nach EN 14749 zertifizierte Gleitführung – Soft-Close Dämpfungssystem – Tragfähigkeit 40,0 kg je Schubfach
  • Zentralschließsystem serienmäßig
  • Schrankbreite 500 mm, mit 20 mm breitem ergonomischem Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
  • Schrank aus feuerhemmender Spanplatte
  • Hellgrau (2 dekorative Farben) – Dicke 19 mm
  • Schubladen nach vorn, und Türen mit abgerundeter Umrandung aus ABS
  • Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
Farbe Grau
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Abmessungen (T x B x H) 600 x 520 x 530 mm
Tragkraft (angloamerikanisch) 88 lb.
Tragkraft (metrisch) 40,0 kg
Anzahl Schubfächer 3