Learn More
B Braun™ Nahtklammern
Artikelnummer. 10793534
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
7,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10793534 7,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10793534 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BN507R
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung in Histologieanwendungen.
  • Aus Edelstahl.
  • 7.5 x 1.75 mm
  • Lieferbar in Packungen mit 100 Stück
Spezifikation
Produkttyp Nahtklemme
Länge (metrisch) 7,5 mm
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 7,5 x 1,75 mm