Learn More
MULTI-JOINT LID
Artikelnummer. 15587690
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
15587690 100 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15587690 Lieferant SVL Lieferanten-Nr. 29603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2661.75 €
    2225.33 € / 5 Stück
    Sparen 436.42 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit SVL™-Reaktionsgefäßen
  • Zur Verwendung mit SVL™-Reaktionsgefäßen
  • Borosilikatglaskonstruktion in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: - Einfach mit Knopf (ohne Hals) als Abdeckung - 296-00 - mit zwei Hälsen (einem senkrechten mittleren Hals und einem senkrechten seitlichen Hals) - mit fünf Hälsen wie in der Tabelle unten
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Reaktionsgefäß
Höhe (metrisch) 100 mm
Produkttyp Deckel
Außendurchmesser (metrisch) 100 mm