Learn More
X10 SCREW CAP WITH HOLE SVL30 .
Click to view available options
Verschlussgröße:
43 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Phenolische Schraubverschlüsse (mit Bohrung) und Dichtringe. Entwickelt, um als Schiebeverbindung zu dienen
- Ideal zum Einsetzen von Thermometern, Glasröhrchen u.ä. in ein SVL™ System
- Die Dichtungsringe bestehen aus Silikongummi und ist zum Schutz vor chemischen Angriffen mit PTFE ummantelt
- Große Auswahl an Größen für den Einsatz mit Schläuchen von 4.0 bis 32 mm 8 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 43 mm |
| Enthält | Silikonkautschuk umhüllt mit PTFE |
| Beschreibung | Schraubverschluss |
| Material | Phenolharz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einsetzen von Thermometern, Glasröhrchen u.ä. in ein SVL™ System |
| Menge | 10/Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schläuche von 4 bis 32,8 mm |