Learn More
SVL™ Dichtring für Stoßverbindung
Beschreibung
- Silikongummi und mit PTFE ummantelt zum Schutz vor chemischen Angriffen
- Der Innendurchmesser des Rings entspricht der Bohrung des SVL-Glasschraubgewindes, so dass der Durchfluss nicht eingeschränkt wird
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gelenkgröße: 22 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stoßfugen |
| Verbindungsgröße | 22 |
| Material | Silikonkautschuk umhüllt mit PTFE |
| Typ | Dichtungsring |