Learn More
SVL™ Dichtring für Stoßverbindung
Artikelnummer. 12691591
Ansicht ändern
Click to view available options
Verbindungsgröße:
15
22
30
42
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verbindungsgröße Packungsgröße
12691591 30 -
10580291 22 10 Stück
12681591 15 10 Stück
12093948 15 1 Stück
12977016 42 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12691591 Lieferant SVL Lieferanten-Nr. 70103
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Silikonkautschuk.
  • Silikongummi und mit PTFE ummantelt zum Schutz vor chemischen Angriffen
  • Der Innendurchmesser des Rings entspricht der Bohrung des SVL-Glasschraubgewindes, so dass der Durchfluss nicht eingeschränkt wird
Spezifikation
Beschreibung Gelenkgröße: 30
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stoßfugen
Verbindungsgröße 30
Material Silikonkautschuk, PTFE (Mantel)
Typ Dichtungsring