Learn More
Pyrex™ SVL™ Rührköpfe für SVL™ Rührschäfte
Artikelnummer. 12024422
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Flächenrührer
Helix – 6 Klingen
Klappbares Rührblatt
Rühreranker
Durchmesser (metrisch):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12024422 Klappbares Rührblatt 70 mm 1 Stück
12044422 Rühreranker 90 mm 1 Stück
12054422 Helix – 6 Klingen 80 mm 1 Stück
15527740 Flächenrührer 70 mm 5 Stück
15537740 Rühreranker 54 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12024422 Lieferant Pyrex™ Lieferanten-Nr. 58893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.99 €
    63.99 € / 1 Stück
    Sparen 25.00 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum schnellen und einfachen Austausch von Rührköpfen. Pyrex™ SVL™ Rührköpfe für SVL™ Rührstäbe sind aus langlebigem PTFE-Polymer hergestellt. Einige Modelle verfügen auch über einen Metallkern.
  • Für die Verwendung mit SVL™ Rührstäben
  • Der Kopf wird einfach auf das Ende des Schafts geschraubt
  • Hergestellt aus einem Polymer auf PTFE-Basis mit den Typen Anchor und Helix, die durch einen Metallkern versteift sind
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Schiffe mit SVL 30-Gelenk oder 29/32-Steckschlüssel
Menge Je 1
Typ Klappbares Rührblatt