Learn More
SVL™ Torion-Verbindungen
Beschreibung
- Glasgefülltes Polypropylen für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 180 °C
- PTFE für die Verwendung bei Temperaturen bis zu 250 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Pckg. |
| Artikelbeschreibung | Torion Ersatzteile |
| Typ | Polypropylenklammer |
| Wandstärke (metrisch) | 5.7 mm (Bohrung) |