Learn More
SVL™ Torion-Verbindungen
Artikelnummer. p-8003030
Click to view available options
Wandstärke (metrisch):
14.7 mm (Bohrung)
5.7 mm (Bohrung)
8.7 mm (Bohrung)
Typ:
PTFE-Klammer
Polypropylenklammer
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12698405
Marke: SVL 72005
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit Torion-Glaskörpern und Gummi/PTFE-Dichtring
  • Glasgefülltes Polypropylen für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 180 °C
  • PTFE für die Verwendung bei Temperaturen bis zu 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ PTFE-Klammer
Wandstärke (metrisch) 8.7 mm (Bohrung)