Learn More
SVL™ Torion Rechtwinklige Absperrhähne
Artikelnummer. 15557750
Change view
Click to view available options
Stopfenöffnung:
14,7 mm, Seitenarm 10 mm
Seitenarm: 3 mm
Seitenarm: 5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung unitSize
15557750 Seitenarm: 3 mm 10 Stück
15653447 Seitenarm: 5 mm 10 Stück
15567750 14,7 mm, Seitenarm 10 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15557750 Lieferant SVL™ Lieferanten-Nr. 72241
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas.
  • Das PTFE-Küken wird in das Torion-Verbindungsstück mit Gewinde geschraubt, um den Absperrhahn zu öffnen und zu schließen.
  • Keine Schmierung erforderlich – kein Festfressen und keine Kontamination
  • Vakuumfunktion bis 10-2 Torr
  • Alle Seitenarme sind 70 mm lang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rechter Winkel
Stopfenöffnung Seitenarm: 3 mm
Material Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 8 mm