missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SVL™ Torion Rechtwinklige Absperrhähne
Beschreibung
- Das PTFE-Küken wird in das Torion-Verbindungsstück mit Gewinde geschraubt, um den Absperrhahn zu öffnen und zu schließen.
- Keine Schmierung erforderlich – kein Festfressen und keine Kontamination
- Vakuumfunktion bis 10-2 Torr
- Alle Seitenarme sind 70 mm lang.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rechter Winkel |
| Stopfenöffnung | Seitenarm: 5 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 8 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?