Learn More
Leica Microsystems Schwanenhals-Lichtleiter 2-Arm
Artikelnummer. 15108218
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mikroskop
Artikelnummer. 15108218
Marke: Leica Microsystems 31154202
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochwertige Schott Faseroptik für eine perfekte Lichtplatzierung. Leica Microsystems™ Schott Lichtleiter mit Schwanenhals ermöglicht eine flexible Beleuchtung.
  • Vollständige Kontrolle der Lichtposition dank präziser Positionierung.
  • Der Schwanenhals verzweigt sich vom Licht weg und ermöglicht eine nahezu schattenfreie Beleuchtung.
  • Leicht verstellbar, behält aber seine Position bei.
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
Typ Schwanenhals-Lichtführung
Durchmesser (metrisch) 4,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskop
Enthält Zwei (2) Arme.
Länge (metrisch) 600 mm