Learn More
Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC-MS Interface System
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Säulenwechsel schnell und einfach durchführen. Verwenden Sie dieses GC-MS-Interface-System, um Kapillarsäulen zu wechseln, ohne Ihr Massenspektrometer (MS) entlüften zu müssen.
Säulenwechsel schnell und einfach durchführen. Das Thermo Scientific™ SWAP-IT™ GC/MS Interface System ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel, das den Wechsel der Kapillarsäule ermöglicht, ohne dass Sie Ihr Massenspektrometer (MS) entlüften müssen. Es verwendet speziell deaktivierte, robuste Transferkapillare aus Edelstahl, die ein Interface zwischen der Analysesäule und dem MS-Detektor bilden. Der kleine Innendurchmesser der Transferkapillare gewährleistet eine minimale Luft- und Wassereinwirkung beim Trennen der Analysesäule. Eine Heliumspülung ist nicht erforderlich. Finger-Tight-Verbindungen machen es schnell und einfach ohne Werkzeug.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | GC-MS-Schnittstellenkit |
| Beschreibung | SWAP-IT GC-MS Interface-Kit |
| Enthält | Schnittstelle, Muttern, Ferrulen und Zubehör |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GC-MS-Geräte |