Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotor für Tischzentrifuge
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gehäuse A-4-38
Gehäuse A-4-44
Gehäuse A-4-62
Gehäuse A-4-62-MTP
Gehäuse A-4-81
Gehäuse A-4-81-MTP
Gehäuse A-8-17
Enthält:
4 Halterungen für 2 x 50 ml Falcon-G™
4 MTP-Becher
4 rechteckige 100 ml-Becher
4 x 250 ml-Rechteckbecher
4 x 500 ml-Rechteckbecher
4 x 85 ml-Becher
8 x 15 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fasst Röhrchen und Platten
- Aerosoldichte Kappen für die sichere Zentrifugation von Gefahrenstoffproben sind optional lieferbar
- Rotorlebensdauer: max. 40,000 Zyklen
- Rotor, Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ausschwingrotor |
| Max. RZB | 2.800 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 4.400 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehäuse A-8-17 |
| Enthält | 8 x 15 ml-Becher |
| Anzahl Plätze | 8 |