Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotor für Tischzentrifuge
Artikelnummer. 10580152 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gehäuse A-4-38
Gehäuse A-4-44
Gehäuse A-4-62
Gehäuse A-4-62-MTP
Gehäuse A-4-81
Gehäuse A-4-81-MTP
Gehäuse A-8-17
Enthält:
4 Halterungen für 2 x 50 ml Falcon-G™
4 MTP-Becher
4 rechteckige 100 ml-Becher
4 x 250 ml-Rechteckbecher
4 x 500 ml-Rechteckbecher
4 x 85 ml-Becher
8 x 15 ml-Becher
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält unitSize
10580152 Gehäuse A-4-62 4 x 250 ml-Rechteckbecher 1 Stück
10258211 Gehäuse A-4-38 4 x 85 ml-Becher 1 Stück
10054271 Gehäuse A-4-44 4 Halterungen für 2 x 50 ml Falcon-G™ 1 Stück
10794563 Gehäuse A-4-81-MTP 4 MTP-Becher 1 Stück
10120052 Gehäuse A-4-81 4 x 500 ml-Rechteckbecher 1 Stück
10282811 Gehäuse A-4-44 4 rechteckige 100 ml-Becher 1 Stück
10084161 Gehäuse A-8-17 8 x 15 ml-Becher 1 Stück
10394792 Gehäuse A-4-62-MTP 4 MTP-Becher 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10580152
Marke: Eppendorf™ 5810709008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Rotoren eignen sich für zahlreiche molekulare Anwendungen. Eppendorf™ Ausschwingrotoren sind für den Einsatz mit Eppendorf Tischzentrifugen konzipiert.
  • Fasst Röhrchen und Platten
  • Aerosoldichte Kappen für die sichere Zentrifugation von Gefahrenstoffproben sind optional lieferbar
  • Rotorlebensdauer: max. 40,000 Zyklen
  • Rotor, Becher, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse A-4-62
Enthält 4 x 250 ml-Rechteckbecher
Anzahl Plätze 4