Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotor
Artikelnummer. 10361662
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 Träger Nr. 13020, 13035 oder 2 Becher Nr. 13031, 13033, 13034, 13038, 13099
4 Becher Nr. 13115, 13127, 13201
4 x 10 ml-Röhrchen mit rundem Boden
Max. Geschwindigkeit:
10,000 U/min
4,000 U/min
5,000 U/min
Max. RZB:
10,956 x G
2,379/2,522 x g
4,668/4,416 x g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10361662
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 11140
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Sigma™ Ausschwingrotoren sind für Mikrotiterplatten, PCR-Platten/Röhrchen und viele gängige Systeme für die zentrifugale Filtration und Reinigung geeignet.
  • Präzise Fertigung aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen
  • Kann in fast allen Sigma Zentrifugen kontinuierlich mit maximaler Drehzahl bei +4°C betrieben werden
  • Kann bis zu 50,000 Zyklen mit maximaler Last und bei maximaler Drehzahl verwendet werden
Spezifikation
Beschreibung Einfacher Rotor
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 Becher Nr. 13115, 13127, 13201
Max. RZB 4,668/4,416 x g
Max. Geschwindigkeit 5,000 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 4-15, 4K15, 4-15C (Qiagen), 4K15H, 4K15C, 4-16K (Professional), 4-16K (Comfort)