Learn More
Hettich Lab Technology™ Ausschwingrotor
Artikelnummer. 10648452
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
15.000 U/min
4.000 U/min
Max. RZB:
2.039 x g
2.218 x g
2.665 x g
24.400 x g
4.193 x g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10648452
Marke: Hettich Lab Technology™ 1626
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Hettich Lab Technology™ Ausschwingrotor ohne Träger eignet sich für Rate-Zonal- sowie für isopyknische Zentrifugationen
  • Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen.
  • Mit einer Vielzahl von Trägern und Tragebehältern konfigurierbar
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen Vielzahl von Trägern für Zentrifugenröhrchen, einschließlich Zellkammern
Max. RZB 2.039 x g
Max. Geschwindigkeit 4.000 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugen ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R
Anzahl Plätze 6