Learn More
Hettich™ Ausschwingrotor für ROTANTA und ROTOFIX Zentrifugen, 4 Positionen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 50- bis 100 ml-Röhrchen
Beschreibung
- Ausschwingrotor
- 90 °, 4 Plätze
- Für ASTM-Röhrchen und 50 ml-Babcock-Flaschen
- Zur Verwendung mit den Zentrifugen ROTANA 460/460 R/460 RC/460 RF und ROTOFIX 46/46 H
- Für die Probenverarbeitung in der klinischen Chemie steht eine große Auswahl an Adaptern für die unterschiedlichsten Röhrchentypen zur Verfügung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für ASTM-Röhrchen und 50 ml-Babcock Flaschen |
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 4 x 50- bis 100 ml-Röhrchen |
| Max. RZB | 984 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 2.000 U/min |
| Radius (metrisch) | 220 mm |
| Min. Radius (metrisch) | 204 mm |
| Max. Schlauchlänge | 200 mm |
| Max. Röhrchendurchmesser | 58 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ROTANTA und ROTOFIX Zentrifugen |
| Mehr anzeigen |