missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Ausschwingrotor für ROTINA 380/380 R Zentrifuge, 6 Positionen

Liefert konsistente, genaue Ergebnisse für Blut-, Zell-/Gewebekulturen, Platten oder Flaschenanwendungen. Die ROTINA 380 R ist eine leistungsstarke, universell einsetzbare Tischzentrifuge mit geringem Platzbedarf.

Marke:  Hettich™ 1726

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

Artikelnummer. 10787331

  • 810.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Zur Verwendung mit ROTINA380/380R.
  • Vielseitigkeit und Größe des ROTINA 380 sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Labor. Ideal für klinische Anwendungen, Forschung, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Anwendungen.
  • Robuste und stabile Zentrifuge mit hoher Kapazität
  • Zubehör mit Aerosolabdichtung schützt den Anwender vor Aerosolen und sorgt gleichzeitig für optimale Sicherheit, z. B. beim Zentrifugieren von infektiösen Proben
  • Temperaturregelung mit Vorkühlfunktion von -20 bis +40 °C
  • Versa-Rotor™ für unterschiedliche Anwendungen
  • Ganz aus Edelstahl
  • Leiser Betrieb
  • Easy-Lift™-/Safety-Lock™ Deckel
Spezifikation

Spezifikation

Ausschwingrotor
4.000 U/min
141
34 mm
90 °
2.808 × g
157
100 mm
ROTINA 380/380 R
6
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote