Learn More
Hettich Lab Technology™ Ausschwingrotor für ROTINA 420/420 R Zentrifuge, 4 Plätze
Artikelnummer. 10440374
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 600 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen
10440374 4 x 600 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10440374 Lieferant Hettich Lab Technology™ Lieferanten-Nr. 4753
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gut ausgestattet für alle Zentrifugationszwecke. ROTINA 420 Zentrifugen eignen sich ideal für Anwendungen in der klinischen Chemie, in der Biotechnologie und in Life Science-Forschungseinrichtungen.
  • Ausschwingrotor
  • 90° 4. Platz
  • Zur Verwendung mit der Zentrifuge ROTINA 420/420 R
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 x 600 ml
Max. RZB 3.095 x g
Max. Geschwindigkeit 4.000 U/min
Radius (metrisch) 168 mm
Min. Radius (metrisch) 109 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Max. Röhrchendurchmesser 44 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) ROTINA 420/420 R
Winkel 90°
Anzahl Plätze 4