Learn More
Hettich™ Ausschwingrotor für ROTIXA 500 RS Zentrifuge, 4 Positionen
Artikelnummer. 10384972
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
4.500 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10384972
Marke: Hettich™ 4294
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Verwendung mit der ROTIXA 500 RS Zentrifuge entwickelt. Diese Rotoren sind ideal für einen hohen Probendurchsatz in medizinischen, Forschungs- und Qualitätskontrolllaboren.
  • Ausschwingrotor, 4 Plätze
  • Zur Verwendung mit der ROTIXA 500 RS Zentrifuge
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Max. RZB 5.252 × g
Max. Geschwindigkeit 4.500 U/min
Max. Schlauchlänge 115 mm
Max. Röhrchendurchmesser 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge Rotixa 500 RS
Anzahl Plätze 4