Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3
Artikelnummer. 10504762
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
12.500 U/min
3.000 U/min
4.200/4.500 U/min
4.200 U/min
4.700/4.700 U/min
5.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10504762
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 11240
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese Rotoren eignen sich bei maximaler Belastung und maximaler Drehzahl für bis zu 50,000 Zyklen wartungsfreundlichen Betrieb. Sigma™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3 eignen sich optimal für den Einsatz in medizinischen und Forschungslabors.
  • Ausschwingrotoren zur Sedimentation mit kleineren Fliehkräften bis ca. 6000x g
  • Eine höhere Ausbeute kann erzielt werden, da das Zentrifugenröhrchen vollständig gefüllt werden kann
  • Sedimentation findet in der Mitte des Bodens des Reagenzglases statt, wodurch eine leichte Trennung der Phasen möglich ist
  • Sigma liefert passende Festwinkel-, Ausschwing- und Trommelrotoren für alle Sigma Zentrifugen
  • Sigma Rotoren werden aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen mit nachverfolgbarer Chargennummer gefertigt
  • Dank langjähriger Erfahrung und engem Kontakt zu unseren Kunden können wir eine umfangreiche Auswahl an Rotoren anbieten
  • Sigma Rotoren zeichnen sich durch zusätzliche Kapazität oder höhere Drehzahl aus
  • In fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren mit maximaler Drehzahl und bei +4 °C betrieben werden
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 2 bis 4 Becher
Max. Geschwindigkeit 4.700/4.700 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 3-18, 3-18K