Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3
Artikelnummer. 10525742
Change view
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
12.500 U/min
3.000 U/min
4.200/4.500 U/min
4.200 U/min
4.700/4.700 U/min
5.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Max. Geschwindigkeit unitSize
10525742 4.200/4.500 U/min 1 Stück
10427661 5.000 U/min 1 Stück
10638313 12.500 U/min -
10504762 4.700/4.700 U/min 1 Stück
10594752 3.000 U/min 1 Stück
13495165 4.200 U/min 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10525742
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 11180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Rotoren eignen sich bei maximaler Belastung und maximaler Drehzahl für bis zu 50,000 Zyklen wartungsfreundlichen Betrieb. Sigma™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3 eignen sich optimal für den Einsatz in medizinischen und Forschungslabors.
  • Ausschwingrotoren zur Sedimentation mit kleineren Fliehkräften bis ca. 6000x g
  • Eine höhere Ausbeute kann erzielt werden, da das Zentrifugenröhrchen vollständig gefüllt werden kann
  • Sedimentation findet in der Mitte des Bodens des Reagenzglases statt, wodurch eine leichte Trennung der Phasen möglich ist
  • Sigma liefert passende Festwinkel-, Ausschwing- und Trommelrotoren für alle Sigma Zentrifugen
  • Sigma Rotoren werden aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen mit nachverfolgbarer Chargennummer gefertigt
  • Dank langjähriger Erfahrung und engem Kontakt zu unseren Kunden können wir eine umfangreiche Auswahl an Rotoren anbieten
  • Sigma Rotoren zeichnen sich durch zusätzliche Kapazität oder höhere Drehzahl aus
  • In fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren mit maximaler Drehzahl und bei +4 °C betrieben werden
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 4 Becher
Max. Geschwindigkeit 4.200/4.500 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 3-16, 3-16K, 3-18K, 3-18KH
Anzahl Plätze 4