Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3
Beschreibung
- Ausschwingrotoren zur Sedimentation mit kleineren Fliehkräften bis ca. 6000x g
- Eine höhere Ausbeute kann erzielt werden, da das Zentrifugenröhrchen vollständig gefüllt werden kann
- Sedimentation findet in der Mitte des Bodens des Reagenzglases statt, wodurch eine leichte Trennung der Phasen möglich ist
- Sigma liefert passende Festwinkel-, Ausschwing- und Trommelrotoren für alle Sigma Zentrifugen
- Sigma Rotoren werden aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen mit nachverfolgbarer Chargennummer gefertigt
- Dank langjähriger Erfahrung und engem Kontakt zu unseren Kunden können wir eine umfangreiche Auswahl an Rotoren anbieten
- Sigma Rotoren zeichnen sich durch zusätzliche Kapazität oder höhere Drehzahl aus
- In fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren mit maximaler Drehzahl und bei +4 °C betrieben werden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ausschwingrotor |
| Max. Geschwindigkeit | 3.000 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sigma 3-18K, 3-18KH und Mikrotiterplatten |
| Enthält | 1 Satz Träger 13222 |