missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3

Artikelnummer. 10638313
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
12.500 U/min
3.000 U/min
4.200/4.500 U/min
4.200 U/min
4.700/4.700 U/min
5.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10638313

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 11135

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Rotoren eignen sich bei maximaler Belastung und maximaler Drehzahl für bis zu 50,000 Zyklen wartungsfreundlichen Betrieb. Sigma™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 3 eignen sich optimal für den Einsatz in medizinischen und Forschungslabors.

  • Ausschwingrotoren zur Sedimentation mit kleineren Fliehkräften bis ca. 6000x g
  • Eine höhere Ausbeute kann erzielt werden, da das Zentrifugenröhrchen vollständig gefüllt werden kann
  • Sedimentation findet in der Mitte des Bodens des Reagenzglases statt, wodurch eine leichte Trennung der Phasen möglich ist
  • Sigma liefert passende Festwinkel-, Ausschwing- und Trommelrotoren für alle Sigma Zentrifugen
  • Sigma Rotoren werden aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen mit nachverfolgbarer Chargennummer gefertigt
  • Dank langjähriger Erfahrung und engem Kontakt zu unseren Kunden können wir eine umfangreiche Auswahl an Rotoren anbieten
  • Sigma Rotoren zeichnen sich durch zusätzliche Kapazität oder höhere Drehzahl aus
  • In fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren mit maximaler Drehzahl und bei +4 °C betrieben werden

Spezifikation

Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 24 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 12.500 U/min
Radius (metrisch) 7,4 cm
Min. Radius (metrisch) 3,5 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 2-16, 2-16KH, 2-16KCH, 3K30
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt