missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 4 und 6
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
3.000 U/min
4.200/4.700 U/min
4.500 U/min
5.700 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausschwingrotoren zur Sedimentation mit kleineren Fliehkräften bis ca. 6000x g
- Eine höhere Ausbeute kann erzielt werden, da das Zentrifugenröhrchen vollständig gefüllt werden kann
- Sedimentation findet in der Mitte des Bodens des Reagenzglases statt, wodurch eine leichte Trennung der Phasen möglich ist
- Sigma liefert passende Festwinkel-, Ausschwing- und Trommelrotoren für alle Sigma Zentrifugen
- Sigma Rotoren werden aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen mit nachverfolgbarer Chargennummer gefertigt
- Dank langjähriger Erfahrung und engem Kontakt zu unseren Kunden können wir eine umfangreiche Auswahl an Rotoren anbieten
- Sigma Rotoren zeichnen sich durch zusätzliche Kapazität oder höhere Drehzahl aus
- In fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren mit maximaler Drehzahl und bei +4 °C betrieben werden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 100 mL |
| Max. Geschwindigkeit | 3.000 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sigma 6-16, 6-16K, 6-16H, 6-116KH |
| Anzahl Plätze | 4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur