Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie 4 und 6
Artikelnummer. p-8014101
Click to view available options
Max. Geschwindigkeit:
3.000 U/min
4.200/4.700 U/min
4.500 U/min
5.700 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11356032
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 11150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Rotoren eignen sich bei maximaler Belastung und maximaler Drehzahl für bis zu 50,000 Zyklen wartungsfreundlichen Betrieb. Sigma™ Ausschwingrotoren für Zentrifugen der Sigma™ Serie4 und 6 eignen sich optimal für den Einsatz in medizinischen und Forschungslabors.
  • Ausschwingrotoren zur Sedimentation mit kleineren Fliehkräften bis ca. 6000x g
  • Eine höhere Ausbeute kann erzielt werden, da das Zentrifugenröhrchen vollständig gefüllt werden kann
  • Sedimentation findet in der Mitte des Bodens des Reagenzglases statt, wodurch eine leichte Trennung der Phasen möglich ist
  • Sigma liefert passende Festwinkel-, Ausschwing- und Trommelrotoren für alle Sigma Zentrifugen
  • Sigma Rotoren werden aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen mit nachverfolgbarer Chargennummer gefertigt
  • Dank langjähriger Erfahrung und engem Kontakt zu unseren Kunden können wir eine umfangreiche Auswahl an Rotoren anbieten
  • Sigma Rotoren zeichnen sich durch zusätzliche Kapazität oder höhere Drehzahl aus
  • In fast allen Sigma Zentrifugen können Rotoren mit maximaler Drehzahl und bei +4 °C betrieben werden
Spezifikation
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 750 mL
Max. Geschwindigkeit 4.500 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 6-16, 6-16K, 6-16H, 6-16KH
Anzahl Plätze 4