Learn More
mb2 Schwenken Anti-Static Arbeitsstuhl aus Polyurethan
Artikelnummer. 30130610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30130610 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30130610 Lieferant mb2 Lieferanten-Nr. 231B2C1D2E3
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Drehbarer, antistatischer Arbeitsstuhl aus Polyurethan, mittelhohe Gasdruckfeder mit Fußstütze und Gleitern
  • Antistatischer Arbeitsstuhl
  • Sitzfläche und Rückenlehne aus mehrschichtigem Buchen- und Pappelholz, vollständig mit schwarzem, antistatischem Polyurethan ausgeschäumt.
  • Rückenlehnenstütze aus verchromtem Stahlrohr, höhen- und tiefenverstellbar
  • Gashöhenverstellung
  • Antistatische Gleitmittel
  • 5-Speichen-Felge aus poliertem Aluminium-Druckguss
Spezifikation
Produkttyp ESD-Vorsitzender
Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Rückenausführung Standard
Zertifizierung/Konformität IEC 61340-5-1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor
Art der Höhenverstellung Pneumatik
Menge Je 1
Sitzhöhe 460 bis 650 mm
Gewährleistung 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Ja
Mit Laufrollen Nein
Fußstütze Ja
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Nein
Mit Neigung Nein
Material Polyurethan
Sitztyp Mittlere Bankhöhe