Learn More
OHAUS™ Schwenkbare Ultra-Mehrzweck-Klammern
Artikelnummer. 15792259 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
0 bis 69 mm
0 bis 76 mm
0 bis 95 mm
Jaw Type:
2-zackig, einfach verstellbar
3-zackig, zweifach verstellbar
Material:
Edelstahl
Vernickelt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15792259
Marke: OHAUS™ 30392215
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Mehrzweck-Schwenkklemmen sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
  • Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
  • Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
  • Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
  • Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Mehrzweckklemme
Material Vernickelt
Enthält Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen
Beschreibung Modell CLM-SWIVL2SZM
Länge (angloamerikanisch) 6,42 in.
Länge (metrisch) 163,00 mm
Größe Mittel
Größe (metrisch) Griff 0 bis 76 mm
Jaw Type 2-zackig, einfach verstellbar