Learn More
Hamilton™ Drehverbindung 1/4-28-Gewinde
Artikelnummer. 11502475
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
CTFE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
11502475 CTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11502475 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 35037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 €
    138.58 € / 1 Stück
    Sparen 11.42 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hamilton bietet eine breite Palette an inerten Anschlüssen und Verbindungsstücken aus CTFE. Die Anschlüsse sind für die Verwendung mit Luer- und Luer-Lock-Produkten nach Industriestandard wie unsere Spritzen oder 1/4-28- und M6-Anschlüsse mit flachem Bode
Datenblatt
  • Verbindung 1– Männlich 1/4-28
  • Verbindung 2– Männlich 1/4-28
  • Passmaterial– CTFE
  • Verkaufsmenge– 1 Stück
  • AUSWEIS– 1,5 mm
Spezifikation
Typ Stecker 1/4-28
Material CTFE