Learn More
Fisherbrand™ SYBR™ Grüne qPCR-Master-Mischung
Artikelnummer. 17816238 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen:
1 mL
5 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
17816238 1 mL 1 Milliliter
17896228 5 mL 5 Milliliter
17806238 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17816238
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Fisherbrand™ SYBR™ Der Green qPCR Master Master-Mix ist ein gebrauchsfertiger 2X-Master-Mix, der für die farbstoffbasierte, quantitative Amplifikation von DNA-Zielen (cDNA und gDNA) durch Echtzeit-PCR entwickelt wurde.
Merkmale des Fisherbrand SYBR Green qPCR-Master-Mix:
  • Umfassende Geräte- und Arbeitsablaufkompatibilität ermöglicht die Verwendung des Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Master-Mix mit einer Vielzahl von Echtzeit-PCR-Geräten und Reverse-Transkriptase(RT)-Enzymen
  • Hochsensitive und spezifisch die Erkennung des interessierenden Ziels auf niedrigem Niveau
  • Weiter linearer dynamischer Bereich— präzise Messung über sechs Logs des dynamischen Bereichs, was eine genaue Erfassung sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Konzentrationen ermöglicht 1
Hohe Gerätekompatibilität
Der Fisherbrand SYBR Green qPCR-Master-Mix kann entweder im Standard- oder im Fast-Cycling-Mode verwendet werden und ist mit einer Vielzahl von Echtzeit-PCR-Geräten kompatibel.
Umfassende Arbeitsablaufkompatibilität
Der Fisherbrand SYBR Green qPCR-Master-Mix ist mit einer Vielzahl von RT-Enzymen kompatibel und bietet Flexibilität für unterschiedliche Primär-Schmelztemperaturen (Tm) zwischen 55 und° C und 65 ab° C.
Hochempfindlich und spezifisch
Der Fisherbrand SYBR Green qPCR Master Master-Mix ermöglicht den Nachweis auf niedrigen Konzentrationen und enthält einen Antikörper-vermittelten Hot-Start-Mechanismus zur Abmilderung unspezifischer früher Polymerase-Aktivität. Die Abbildung zeigt die Leistung im Vergleich zu anderen führenden Master-Mixen.
Großer dynamischer Bereich
Der Fisherbrand SYBR Green qPCR-Master-Mix kann einen dynamischen Bereich von bis zu 6-logarithm für cDNA ergeben (siehe Abbildung) und zeigt im Vergleich zu anderen Master-Mixen einen äquivalenten oder besseren dynamischen Bereich beim Nachweis verschiedener Ziele.
Weitere Merkmale umfassen:
  • Stabilität der vorgefertigten Reaktionen für bis zu 72 Stunden in einem dunklen Raum bei Raumtemperatur 2
  • Reduzieren Sie die Kontamination durch Übertragung— Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) und dUTP in einer Mischung enthalten, um sicherzustellen, dass übrig gebliebene DNA-Reste in den nachfolgenden Experimenten nicht erneut amplifiziert werden
Fußnoten
1. Empfehlungen zu spezifischen Probenkonzentrationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
2. Die Stabilität vor der PCR wird nicht nur durch den Master-Mix, sondern auch durch das zu analysierende Ziel beeinflusst. Für maximale Sicherheit sollten Forscher die Stabilitätsprofile für ihre spezifischen Ziele bestätigen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung SYBR Green dye, DNA polymerase, with an antibody-mediated hot start, Heat-labile uracil-DNA glycosylase (UDG), ROX dye (passive reference dye), dNTP blend containing dUTP/dTTP, Optimized buffer components; Store at -20°C ± 10°C in the dark
Nachweisverfahren SYBR
Form Gefroren
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR, 2-Schritt-RT-qPCR, RT-qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Marker oder Farbstoff SYBR® Green, FAM
Produkttyp Master Mix
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, DNA-Quantifizierung, Mikrobieller Nachweis, Real-Time PCR (qPCR)
Anzahl Reaktionen 100 x 20 μl-Reaktionen
Volumen 1 mL