Learn More
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ Instrument
Artikelnummer. 10512773
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10512773
Marke: Invitrogen™ 11760100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
2x SYBR GreenER qPCR SuperMix mit ROX Referenzfarbstoff vorgemischt
Integrieren Sie die neueste Hochleistungstechnologie für extrem zuverlässige Genexpressionsdaten bei Ihrem ABI 7300, 7000, 7700 oder 7900 HT Gerät.
Die SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Kits enthalten einen dsDNA-bindenden Farbstoff, der ein helleres Signal und eine deutlich geringere PCR-Hemmung erzeugt und so eine verbesserte qPCR-Leistung über einen breiten dynamischen Bereich ermöglicht.
Einheitliche Spezifität und Detektion mit geringer Kopienanzahl: Das SYBR™ GreenER™ qPCR Reagenziensystem minimiert die Bildung von unspezifischen Produkten, einschließlich Primer-Dimeren und sorgt damit für mehr Genauigkeit bei einer Vielzahl von Zielen. Die Zuverlässigkeit des SYBR™ GreenER™ qPCR-Reagenziensystems sorgt ebenfalls für eine höhere Empfindlichkeit. Mit dem SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix können Sie konstant sogar weniger als 10 Kopien eines Ziels in genomischer DNA erkennen.
  • Das SYBR™ GreenER™ System ist hat eine spezielle Formulierung für hervorragende Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit
  • Ein neuartiger dsDNA-bindender Farbstoff mit einem helleren Signal für erhöhte Empfindlichkeit und weniger PCR-Hemmung als bei dem originalen SYBR™ Green I unter Verwendung der gleichen Instrumentenfilter und -einstellungen
  • Ein optimiertes Puffersystem – verbessert die Empfindlichkeit und bietet eine ausgezeichnete Langzeitstabilität
  • Uracil-DNA-Glykosylase – reduziert die Verschleppungskontamination bei der qPCR
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix für ABI PRISM™ Instrumente enthält:
2x SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix vorgemischt mit ROX Referenzfarbstoff.
Bei +4 °C nach Erhalt aufbewahren. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar.
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System
Produktlinie Platinum, SYBR GREENER
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 100 reactions
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 100 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA