Learn More
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ Instrument
Beschreibung
Beinhaltet
2x SYBR GreenER qPCR SuperMix mit ROX Referenzfarbstoff vorgemischt
Die SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix Kits enthalten einen dsDNA-bindenden Farbstoff, der ein helleres Signal und eine deutlich geringere PCR-Hemmung erzeugt und so eine verbesserte qPCR-Leistung über einen breiten dynamischen Bereich ermöglicht.
Einheitliche Spezifität und Detektion mit geringer Kopienanzahl: Das SYBR™ GreenER™ qPCR Reagenziensystem minimiert die Bildung von unspezifischen Produkten, einschließlich Primer-Dimeren und sorgt damit für mehr Genauigkeit bei einer Vielzahl von Zielen. Die Zuverlässigkeit des SYBR™ GreenER™ qPCR-Reagenziensystems sorgt ebenfalls für eine höhere Empfindlichkeit. Mit dem SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix können Sie konstant sogar weniger als 10 Kopien eines Ziels in genomischer DNA erkennen.
- Das SYBR™ GreenER™ System ist hat eine spezielle Formulierung für hervorragende Empfindlichkeit, Spezifität und Reproduzierbarkeit
- Ein neuartiger dsDNA-bindender Farbstoff mit einem helleren Signal für erhöhte Empfindlichkeit und weniger PCR-Hemmung als bei dem originalen SYBR™ Green I unter Verwendung der gleichen Instrumentenfilter und -einstellungen
- Ein optimiertes Puffersystem – verbessert die Empfindlichkeit und bietet eine ausgezeichnete Langzeitstabilität
- Uracil-DNA-Glykosylase – reduziert die Verschleppungskontamination bei der qPCR
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2X |
| Inhalt und Lagerung | SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix für ABI PRISM™ Instrumente enthält: 2x SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix vorgemischt mit ROX Referenzfarbstoff. Bei +4 °C nach Erhalt aufbewahren. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar. |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System |
| Produktlinie | Platinum, SYBR GREENER |
| Produkttyp | Mastermischung für Real-Time PCR SYBR |
| Ausreichend für | 2000 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |