Learn More
SymLine Rohre, FlexTube & FlexTube Pro
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PTFE-Rohr, elektrostatisch leitfähig, schwarz, ID = 4 mm, AD = 6 mm, Länge = 1 m |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.52 to 0.54 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | PTFE-EC |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.63 to 0.66 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 39,3701 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1 m |
| Farbe | Black |
| Mehr anzeigen |