Learn More
SymLine Rohre, FlexTube & FlexTube Pro
Artikelnummer. 15808622
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
FlexTube
FlexTube Pro
Rörchen
Außendurchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
16.9 mm
19.8 mm
6 mm
8 mm
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
15808622 FlexTube 19.8 mm 25 m 1 Stück
15720189 FlexTube Pro 16.9 mm 600 mm 1 Stück
15530275 FlexTube Pro 16.9 mm 1,5 m 1 Stück
15815237 FlexTube Pro 16.9 mm 2,5 m 1 Stück
15896551 FlexTube Pro 16.9 mm 1 m 1 Stück
15889657 FlexTube 19.8 mm 600 mm 1 Stück
15705223 FlexTube 19.8 mm 1 m 1 Stück
15606825 FlexTube 19.8 mm 1,5 m 1 Stück
10338169 Rörchen 6 mm 1 m 1 Stück
10161160 Rörchen 8 mm 1 m 1 Stück
10775051 Rörchen 10 mm 1 m -
10156694 Rörchen 13 mm 1 m 1 Meter
10785051 Rörchen 12 mm 1 m 1 Stück
13 options
Artikelnummer. 15808622
Marke: SymLine 106566
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die beiden flexibelsten und anpassungsfähigsten Schlauchsysteme für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC-Abfällen - flexible, dehnbare, chemisch resistente PTFE-Schläuche mit großem Biegeradius.
  • Hergestellt aus PTFE für bestmögliche chemische Beständigkeit
  • Einstellbar – einfach zu installieren: Kürzen Sie einfach den Schlauch nach Bedarf, und montieren Sie dann die optimierte Schraubverbindung und die Dichtung
  • Elektrostatisch leitfähig < 106 (max.) Ω
  • 16,9 mm oder 19,8 mm Außendurchmesser
  • Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen von 600, 1.200, 1.500 und 2.500 mm.
  • FlexTube mit Innenwand spiralförmig oder FlexTubePro Innenwand glatt
  • Spezifikation
    Beschreibung SymLine FlexTube, GL25 (f), ID = 14,3 – 14,8 mm, AD = 19,0 – 19,8 mm, außen und innen spiralförmig, PTFE elektrostatisch leitend, Länge 2500 mm – flexibel anpassbar
    Autoklavierbar Autoclavable
    Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.52 to 0.54 in.
    Innendurchmesser (metrisch) 13.4 to 13.9 mm
    Material PTFE-EC
    Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.63 to 0.66 in.
    Außendurchmesser (metrisch) 19.8 mm
    Gesamtlänge (angloamerikanisch) 98.4252 in.
    Gesamtlänge (metrisch) 25 m
    Farbe Schwarz
    Produkttyp FlexTube