Learn More
SymLine Rohre, FlexTube & FlexTube Pro
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | SymLine FlexTube, GL25 (f), ID = 14,3 – 14,8 mm, AD = 19,0 – 19,8 mm, außen und innen spiralförmig, PTFE elektrostatisch leitend, Länge 600 mm – flexibel anpassbar |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.52 to 0.54 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 13.4 to 13.9 mm |
| Material | PTFE-EC |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.63 to 0.66 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19.8 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 23.622 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 600 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Mehr anzeigen |