Learn More
Invitrogen™ Synapsin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3I9R10)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00 € - 457.00 €
Spezifikation
Antigen Synapsin 1
Klon 3I9R10
Konzentration 0.57 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283697
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558171
20 μL
185.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30284608
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558172
100 μL
457.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EDKQLIVELV VNKMAQALPR QRQRDASPGR GSHGQTPSPG ALPLGRQTSQ QPAGPPAQQR PPPQGGPPQP GPGPQRQGPP LQQRPPPQGQ QHLSGLGPPA.
SYN1 (synapsin 1) is a member of the synapsin gene family. Synapsins encode neuronal phosphoproteins that associate with the cytoplasmic surface of synaptic vesicles. Family members are characterized by common protein domains and are implicated in synaptogenesis and the modulation of neurotransmitter release, suggesting a potential role in several neuropsychiatric diseases. Synapsin 1 plays a role in regulation of axonogenesis and synaptogenesis. It serves as a substrate for several different protein kinases and phosphorylation may function in the regulation of this protein in the nerve terminal. Mutations in this gene may be associated with X-linked disorders with primary neuronal degeneration such as Rett syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
Synapsin 1
0.57 mg/mL
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
O88935, P09951
20964, 24949
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 401-500 of human Synapsin-1 (NP_008881.2).
Antibody
3I9R10
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Mouse, Rat
SYN1
Brain protein 4.1; SYN1; Syn-1; SYN1a; SYN1b; Syn1-S; synapsin 1; synapsin I; synapsin Ia; synapsin Ib; synapsin-1; SYNI; truncated synapsin 1-S
SYN1
Primary
Protein A