Learn More
Invitrogen™ Synaptophysin Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (2B2)
Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA560747
Beschreibung
Synaptophysin Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
Synaptophysin is a calcium-binding and integral membrane glycoprotein present in presynaptic vesicles in almost all neurons. Synaptophysin has four transmembrane domains and it forms a complex with dynamin at high calcium concentrations suggesting an involvement in synaptic vesicle endocytosis. It is also involved in the regulation of short-term and long-term synaptic plasticity. Synaptophysin is currently the most widely used marker for nerve terminals and for differentiating neuroendocrine tumors. Mutations in the gene can result in mental retardation, X-linked 96.
Spezifikation
| Synaptophysin | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 5.93 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| P08247 | |
| Syp | |
| Recombinant Human SYP protein. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a Fc |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 2B2 | |
| Unconjugated | |
| Syp | |
| A230093K24Rik; AI848995; BM89 antigen; I79_012252; Major synaptic vesicle protein p38; MRX96; MRXSYP; p38; Syn; Synaptophysin; Syp; Syp I; Syp1 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 6855 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.