Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18-Säulen
Artikelnummer. 11819282 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
11819282 30 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
11859282 50 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
11889282 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11899282 100 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
11723037 100 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
11819292 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11829292 150 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
11839292 150 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
11859292 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11869292 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 Stück
11879292 250 mm 3 mm 5 μm 1 Stück
11889292 250 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
11899292 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11849292 150 mm 4 mm 5 μm 1 Stück
11859272 30 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 Stück
11501184 50 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 Stück
11879272 50 mm 3 mm 1,7 μm 1 Stück
11889272 50 mm 4,6 mm 1,7 μm 1 Stück
11521184 100 mm 2,1 mm 1,7 μm 1 Stück
11809282 100 mm 3 mm 1,7 μm 1 Stück
11564555 10 mm 2,1 mm 5 μm 4 Stück
11574555 10 mm 3 mm 5 μm 4 Stück
11584555 10 mm 4 mm 5 μm 4 Stück
13459738 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
13403959 50 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
13479738 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
13439738 100 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
13423959 100 mm 3 mm 3 μm -
13429738 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
13449738 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
13419738 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
31 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11819282
Marca: Thermo Scientific™ 97105032130
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 16 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Erzielen Sie reproduzierbare und konsistente Flüssigkeitschromatographie- (LC-) Trennungen mit Thermo Scientific™ Syncronis™ C18-Säulen. Hochreines Silika mit großer Oberfläche und die dichte Belegung mit stationärer Phase minimieren sekundäre Wechselwirkungen und sorgen für zuverlässige Trennungen mit hoher Auflösung. Das doppelte Endcapping sorgt für eine zusätzliche Oberflächenabdeckung und Reaktionsträgheit gegenüber basischen Verbindungen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
Ausgezeichnete Peakformen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
  • Doppeltes Endcapping für extradichte Oberflächenbelegung
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
  • Hergestellt, gepackt und getestet in nach ISO 9000 akkreditierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Erhältlich in drei Partikelgrößen
  • 1,7 μm für UHPLC-Trennungen (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) sowie 3 μm und 5 μm für klassische HPLC-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 30 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Oberfläche 320 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Syncronis
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 16%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mostrar más Mostrar menos
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.