Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11534675 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
4 mm
4,6 mm
4.6 mm
Partikelgröße:
1,7 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11534675
Marke: Thermo Scientific™ 97905014001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Säulen mit großer Oberfläche für Trennungen von aromatischen Verbindungen.
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Syncronis™ Phenyl-LC-Säulen reproduzierbare und konsistente Trennungen von aromatischen Verbindungen in der Flüssigchromatographie (LC). Silika mit hoher Oberfläche, dichter stationärer Phasendeckung und doppelter Endkappe minimieren sekundäre Wechselwirkungen und liefern reproduzierbare, hochauflösende Trennungen. Die Phenyl-gebundene aromatische Phase bietet eine alternative Selektivität zu C18-Säulen und ist besonders nützlich für eine optimierte Retention aromatischer Analyten. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
Ausgezeichnete Peak-Formen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
  • Doppeltes Endcapping für extradichte Oberflächenbelegung
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
  • Hergestellt, gepackt und getestet in nach ISO 9000 akkreditierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Alternative Selektivität
  • Verbesserte Retention von aromatischen Verbindungen
Erhältlich in drei Partikelgrößen
  • 1.7 μm für UHPLC-Trennungen (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) sowie 3 μm und 5 μm für klassische HPLC-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulenkartusche, 4 pro Packung
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 320 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L11
Stationäre Phase Phenyl
Produktlinie Syncronis
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 11 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.