Learn More
Syndecan-1/CD138 Antibody (DL-101), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-43351-0.1MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Syndecan-1/CD138 Monoclonal specifically detects Syndecan-1/CD138 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
| Syndecan-1/CD138 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide | |
| SDC1 | |
| The immunogen for this antibody was CD138. | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| DL-101 | |
| Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 | |
| CD138, CD138 antigen, SDC, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 6382 | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel