Learn More
Invitrogen™ Human Syndecan 1 (SDC1) ELISA Kit
Artikelnummer. 15445123
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15445123 96 Tests 1 Set
17125559 5 x 96 Tests 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15445123
Marke: Invitrogen™ EHSDC1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Syndecan 1 (SDC1) ELISA quantitates Hu Syndecan 1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Syndecan 1. Principle of the method The Human Syndecan 1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD138 (Syndecan1) ist ein transmembranes Proteoglykan, das aus einem Kernprotein und fünf Glykosaminoglykanen besteht, die eine Vielzahl von Zytokinen binden und ihre Aktivität modulieren können, sowie die Aktivität extrazellulärer Matrixkomponenten und viele Entwicklungsprozesse beeinflussen. CD138 wird hauptsächlich in differenzierenden Keratinozyten exprimiert und bei Gewebeverletzungen in allen Schichten der Epidermis hochguliert. CD138 wird auch in Plasmazellen stark exprimiert und kann auf Fibroblasten, glatten vaskulären Muskelzellen und Endothelzellen nachgewiesen werden. Die Hoch- und Herunterregulierung von CD138 auf der Zelloberfläche korreliert oft mit der Zunahme der kanzerösen Eigenschaften. Der Serumspiegel des abgegebenen löslichen sCD138 wird als prognostischer Faktor der Karzinogenese verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass CD138 über seinen Rezeptor für extrazelluläre Matrix-Proteine eine Rolle bei der Zelladhäsion, Zellmigration und Zell-Matrix-Interaktion spielt. Darüber hinaus wird CD138 auf der Oberfläche von Prä-B-Zellen und Plasmazellen exprimiert, fehlt aber in reifen B-Zellen und geht aus den apoptotischen Myelomzellen verloren. Eine veränderte CD138-Expression wurde bei mehreren verschiedenen Tumorarten nachgewiesen. Während für das CD138-Gen mehrere Transkriptvarianten existieren können, wurden bisher nur zwei in vollem Umfang beschrieben. Herbei handelt es sich um die Hauptvarianten, die dasselbe Protein kodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P18827
Assay-Bereich 16.38 bis 4000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 14 pg/mL
Kalibrierbereich 14 bis 4000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Syndecan-1. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 6382
Gensymbol CD138, SDC, SYND1, syndecan
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Plasma, 15 μl; Serum, 15 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CD138, SDC, SYND1, Syndecan
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min