Learn More
Invitrogen™ Syndecan 3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3890)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30275232
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275232 100 μL 100 Mikroliter
30275166 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30275232
Marke: Invitrogen™ MA557275
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Syndecan 3 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The protein encoded by this gene belongs to the syndecan proteoglycan family. It may play a role in the organization of cell shape by affecting the actin cytoskeleton, possibly by transferring signals from the cell surface in a sugar-dependent mechanism. Allelic variants of this gene have been associated with obesity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Syndecan 3
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB3890
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Sdc3
Gen-Zugriffsnummer O75056, P33671, Q64519
Gen-Alias Kiaa0468; mKIAA0468; Neuroglycan; N-syndecan; SDC3; SDCN; syn-3; Synd3; syndecan 1; syndecan 3; syndecan neural type; syndecan proteoglycan 3; syndecan-3; wu:fa97a01
Gensymbole Sdc3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Syndecan 3 (aa 51-78).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 116673, 20970, 9672
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG