missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Syndecan 3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3890)
Beschreibung
Syndecan 3 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
The protein encoded by this gene belongs to the syndecan proteoglycan family. It may play a role in the organization of cell shape by affecting the actin cytoskeleton, possibly by transferring signals from the cell surface in a sugar-dependent mechanism. Allelic variants of this gene have been associated with obesity.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Syndecan 3 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB3890 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | Sdc3 |
| Gen-Zugriffsnummer | O75056, P33671, Q64519 |
| Gen-Alias | Kiaa0468; mKIAA0468; Neuroglycan; N-syndecan; SDC3; SDCN; syn-3; Synd3; syndecan 1; syndecan 3; syndecan neural type; syndecan proteoglycan 3; syndecan-3; wu:fa97a01 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?