missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syndecan-4 Antibody (112), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18253047 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18253047 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18253047

Marke: Novus Biologicals NBP290701H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Syndecan-4 Monoclonal specifically detects Syndecan-4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Syndecan-4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 112
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias amphiglycan, MGC22217, ryudocan, Ryudocan core protein, SYND4ryudocan amphiglycan, syndecan 4, syndecan 4 (amphiglycan, ryudocan), syndecan proteoglycan 4, syndecan-4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Syndecan-4 (O35988; Met1-Val146).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Signaling, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6385
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.