Learn More
Agilent BioTek Synergy H1 Hybrid-Multimodus-Lesegerät, IVD
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17298059 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
H1F.
H1FG.
H1M.
H1M2.
H1M2F.
H1M2FG.
H1M2G.
H1MF.
H1MFG.
H1MG.
Inkubatortemperatur:
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C
4-Zonen-Inkubation bis 70 °C
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 17298059
Marke: Agilent BioTek SH1M2FSI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik.Für In-vitro-Diagnostik.
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik.Die patentierte Hybridtechnologie bietet Flexibilität und Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Die modulare Plattform ermöglicht eine Erweiterung der Funktionalität, wenn sich Ihre Arbeitsabläufe im Labor ändern
Synergy H1 bietet Monochromatoren mit kontinuierlich variabler Bandbreite für Fluoreszenzanregung und Auswahl der Emissionswellenlängen.Die Fluoreszenzbandbreite kann in Schritten von 1 nm zwischen 9 und 50 nm eingestellt werden, sodass Anwender die Lesegerät-Einstellungen vollständig optimieren können, um die beste Assay-Leistung im Vergleich zu Systemen mit fester Bandbreite zu erzielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktionsbereich 230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Genauigkeit Absorption: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
Tiefe (metrisch) 46,4 cm
Kompatibilität Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern
Tiefe (angloamerikanisch) 18,3 in.
Inkubatortemperatur 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C
Messgeschwindigkeit 11 Sekunden (96 Wells), 22 s (384 Wells)
Schütteln Linear, orbital, doppelt orbital
Dynamischer Bereich 0 bis 4 AD
Dispensiervolumen 5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
Höhe (angloamerikanisch) 13 in.
Frequenz 50/60 Hz
Höhe (metrisch) 33 cm
Enthält Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöste Fluoreszenz; gefilterte Lumineszenz
Messtechnik Firmeneigene Hybrid-Technologie
Modell H1M2F.
No. of Dispensers 2 Spritzenpumpen
Produkttyp Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Leistungsaufnahme Max. 130 W
Auflösung ±0,1 % (CO2 und O2)
Empfindlichkeit 2,5 bis 4 pM Monochromatoren, 0,25 pM Filterfluoreszenz, 20 amol ATP Monochromator, 10 amol ATP Filterlumineszenz, 1,2 mP Fluoreszenzpolarisation, Europium 40 fM mit Filtern, 1.200 fM mit Mono-zeitaufgelöster Fluoreszenz
Wellenlängenbereich Fluoreszenzintensitäts-Monochromator: 250 bis 700 nm (Option 900 nm), Fluoreszenzpolarisation: 280 bis 700 nm (Option 850 nm)
Gewicht (angloamerikanisch) < 55 lb.
Gewicht (metrisch) 25 kg
Breite (angloamerikanisch) 14,8 in.
Breite (metrisch) 37,5 cm
Plattentyp 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Take3 Mikrovolumen-Platten
Detektortyp Fotodiode, PMT
Software Type Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional)
Lichtquelle Xenon-Blitz
Reading Options Endpunkt, Kinetik, Spektralanalysen, Well-Flächen-Scanning