Beschreibung
- HILED-Beleuchtungsoption für GBox
- Beleuchtungselemente: Rot, Grün, Blau und Infra-Rot
- Umfasst Gantry und Elektronik
HILED, Multiplex. Fluoreszenz, Western-Blots
Spezifikation
Spezifikation
| Produktlinie | Syngene |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-Western-Blots |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Syngene GBox |
| Menge | Je 1 |
| Wellenlängen | Blau, grün, rot, infrarot |
| Produkttyp | HILEDS |