Learn More
Synoptics™ Syngene™ Transilluminator mit Runnern
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13406573 Alle ansehen Syngene Produkte
Change view
Click to view available options
Filterbereich (metrisch):
20 x 20 cm
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. Filterbereich (metrisch) unitSize
13406573 20 x 20 cm 1 Einheit
1 options
Artikelnummer. 13406573
Marke: Synoptics™ GE2020ME
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Syngene Slimline Transilluminator für den Einsatz in Ingenius- und Nugenius-Systemen
  • Für den Einsatz mit Ingenius und Nugenius Systemen
  • Mittelwelle – mit Läufern (keine Abdeckung)
  • 6 Röhrchen
  • 20 x 20 cm
  • 302 nm
  • Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
Transilluminator, UV, 302 nm
Spezifikation
Länge (metrisch) 32 cm
Breite (metrisch) 25 cm
Höhe (metrisch) 8 cm
Tiefe (metrisch) 32 cm
Produkttyp UV-Transilluminator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gelbildgebung, Proteinbildgebung
Zur Verwendung mit (Geräte) Ingenius, Nugenius
Filterbereich (metrisch) 20 x 20 cm
Abmessungen (L x B x H) 32 x 25 x 8 cm
Elektrische Anforderungen 230 V
Größe (metrisch) Filter 20 x 20 cm
Modell GE-2020m-E
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Intensity Befestigt
Wavelength 302 nm
Beleuchtungsart Trans-UV