Beschreibung
- Modulares System
- Lichtundurchlässige Dunkelkammer – geeignet für Fluoreszenz, aufrüstbar für Chemilumineszenz
- 16 Bit- und 3.8 MP-Kamera mit Autofokus, automatischer Belichtung und Serienaufnahmen
- Integrationssteuerung – erfasst schwach sichtbare Bänder oder Funktionen jedes Gels
- Neutralfeld zur Hintergrundkorrektur
- Filterauswahloptionen zum Nachweis einer Vielzahl von Färbemitteln und Farbstoffen
- Die Genesys Software enthält eine Datenbank mit Hunderten von Anwendungen
- Das System umfasst standardmäßig eine motorbetriebene Zoomlinse und ein motorbetriebenes Filterrad
- Die Innenbeleuchtung wird durch einen optionalen UV-Transilluminator oder ein blaues LED-Modell geliefert, um die mit der G:BOX F3 möglichen Anwendungen zu erweitern
- Elektrophoresegele – Ethidiumbromid, Coomassie-Blau, Silberfärbung, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red, SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, Fluorescein, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond, Deep Purple™
- Erweiterte Fluoreszenz – zur Verwendung mit dem EPI-RGB-Lichtmodul
- Agarplatten
- Zellen in Kolben
- Autoradiographie
- Membrane
- Punkte und Slot-Blots
- TLC-Platten
- Mikrotiterplatten
Spezifikation
Spezifikation
| Intensität | Befestigt |
| Wellenlängen | 302 nm, 365 nm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | G:BOX-Systeme |
| Typ | UV-epi-Lampe, Mittelwelle |