Learn More
Syngene™ UV-Epilichtmodul
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8014135 Alle ansehen Syngene Produkte
Change view
Click to view available options
Wellenlängen:
254 nm
254 nm, 365 nm
302 nm
302 nm, 254 nm
302 nm, 365 nm
365 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Wellenlängen unitSize
12844068 302 nm, 254 nm 1 Stück
12834068 254 nm, 365 nm 1 Stück
12804058 254 nm 1 Stück
12824068 302 nm, 365 nm 1 Stück
12884048 302 nm 1 Stück
12894048 365 nm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12844068
Marke: Syngene™ EPIMODMWSW
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kontrollierte GeneSys-Software für alle Fluoreszenzanforderungen. Das Syngene™ UV-Epilichtmodul ist ein optionales Lichtmodul mit hochauflösender Kamera. Geldokumentations- und Analysesystem
  • Modulares System
  • Lichtundurchlässige Dunkelkammer – geeignet für Fluoreszenz, aufrüstbar für Chemilumineszenz
  • 16 Bit- und 3.8 MP-Kamera mit Autofokus, automatischer Belichtung und Serienaufnahmen
  • Integrationssteuerung – erfasst schwach sichtbare Bänder oder Funktionen jedes Gels
  • Neutralfeld zur Hintergrundkorrektur
  • Filterauswahloptionen zum Nachweis einer Vielzahl von Färbemitteln und Farbstoffen
  • Die Genesys Software enthält eine Datenbank mit Hunderten von Anwendungen
  • Das System umfasst standardmäßig eine motorbetriebene Zoomlinse und ein motorbetriebenes Filterrad
  • Die Innenbeleuchtung wird durch einen optionalen UV-Transilluminator oder ein blaues LED-Modell geliefert, um die mit der G:BOX F3 möglichen Anwendungen zu erweitern
  • Elektrophoresegele – Ethidiumbromid, Coomassie-Blau, Silberfärbung, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red, SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, Fluorescein, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond, Deep Purple™
  • Erweiterte Fluoreszenz – zur Verwendung mit dem EPI-RGB-Lichtmodul
  • Agarplatten
  • Zellen in Kolben
  • Autoradiographie
  • Membrane
  • Punkte und Slot-Blots
  • TLC-Platten
  • Mikrotiterplatten
Specifications
Intensität Befestigt
Wellenlängen 302 nm, 254 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) G:BOX-Systeme
Typ UV-Epi-Lampe, Mittel- und Kurzwelle